PHL89234
Isoxanthohumol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
Clave InChI
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)