PHL83335
Hispidulin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methoxyapigenin, 6-Methylscutellarein, Dinatin, Salvitin, Scutellarein 6-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=C(OC)C(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3
Clave InChI
IHFBPDAQLQOCBX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)