PHL83324
Isoschaftoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Apigenin 6-C-α-L-arabinoside 8-C-β-D-glucoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)16-20(34)15(25-22(36)17(31)11(30)7-38-25)19(33)14-10(29)5-12(39-24(14)16)8-1-3-9(28)4-2-8/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
InChI key
OVMFOVNOXASTPA-VYUBKLCTSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)