Merck
PHL80735
Delphinidin 3-rutinoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-O-Rutinosyldelphinidin chloride, Tulipanin chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31ClO16
Número de CAS:
Peso molecular:
646.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c5cc(c(c(c5)O)[O-])O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c1-8-18(32)21(35)23(37)26(40-8)39-7-17-20(34)22(36)24(38)27(43-17)42-16-6-11-12(29)4-10(28)5-15(11)41-25(16)9-2-13(30)19(33)14(31)3-9;/h2-6,8,17-18,20-24,26-27,32,34-38H,7H2,1H3,(H4-,28,29,30,31,33);1H/t8-,17+,18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1
Clave InChI
ZOQQFMKYEOHRMC-KFOCXKDFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruiyi Fan et al.
BMC plant biology, 20(1), 361-361 (2020-08-02)
Color formation in Hylocereus spp. (pitayas) has been ascribed to the accumulation of betalains. However, several studies have reported the presence of anthocyanins in pitaya fruit and their potential role in color formation has not yet been explored. In this