P4030
Phloxine B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinónimos:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phloxine B, Dye content ≥80 %, certified by the Biological Stain Commission
grado
certified by the Biological Stain Commission
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, ≥80%
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
dark red
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?