Merck
P0320000
Penicillamine disulfide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-Penicillamine disulfide, 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiodi-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.41
Beilstein:
4461521
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
penicillamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
204-205 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Penicillamine disulfide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)