P0305000
Heparina sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Heparin sodium
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
parnaparin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)