Documentos clave
NIST3279
Chromium Dietary Supplement
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
powder
envase
pkg of 30 g (5 x 6g)
fabricante / nombre comercial
NIST®
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)