NIST3136
Nickel (Ni) standard solution
NIST® SRM® 3136
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3136_cert
SRM 3136_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Nickel, which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as milligram per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Otras notas
Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)