NIST2689
Coal fly ash
NIST® SRM® 2689
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 3 x 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2689_cert
SRM 2689_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified mass fraction values for major and minor constituent elements are provided on an as-received basis. These values are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as percentage (%).
- Information values for constituent elements are provided and expressed as mass fraction (mg/kg).
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)