NIST2261
Chlorinated pesticides in hexane
NIST® SRM® 2261
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
agriculture
Formato
multi-component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2261_cert
SRM 2261_SDS
Otras notas
Hexachlorobenzene, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-Chlordane, trans-Nonachlor, Dieldrin, Mirex, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)