NIST193
Potassium nitrate
NIST® SRM® 193
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 90 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
334 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 193 _SDS
SRM 193 _CoA
Aplicación
Características y beneficios
- SRM 193 is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of potassium and nitrogen.
- Certified values are determined using gravimetric assay.
Otras notas
Potassium (K), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)