Documentos clave
NIST188
Potassium hydrogen tartrate
NIST® SRM® 188, pH standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 60 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Descripción general
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Lingane J J.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)