Key Documents
MP41G12
Millipore
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
product name
Gel premoldeado Bis-Tris al 4-12% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
Gel prefabricado bis-Tris al 4-12% para mPAGE, 10x8 cm
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
Geles de bis-tris al 4-12% mPAGE para separación de proteínas de alta resolución
  • Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
  • Tiempo de procesamiento típico 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
  • Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
  • Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.