N0590200
Nicotine ditartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nicotine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
Clave InChI
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
289.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
143.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)