M32704
2-Methyl-2-butene
≥99%, purified by redistillation
Sinónimos:
β-Isoamylene, Amylene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
25.09 psi ( 55 °C)
7.66 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
purificado por
redistillation
lim. expl.
8.7 %
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
densidad
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Clave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- For the cross metathesis reaction to form compounds with prenyl-type double bonds: methyl 10-methylundec-9-enoate, 2-methylundec-2-ene and 8-prenylcoumarins.
- As a model of C5-branched alkene fuel to study the high-temperature kinetics of branched alkenes in a combustion environment.
- As an additive along with pyridine for partial hydrogenation of poly-ynes to form ω-hydroxy polyunsaturated fatty acids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?