M28200
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
97.5% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
color
faint red to very dark red
mp
170-172 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
Clave InChI
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?