M0960000
L-Metionina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methionine & derivatives
manufacturer/tradename
EDQM
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material