Merck
W330108
Sigma-Aldrich
DL-Metionina
99%, FCC, FG
Sinónimos:
Ácido DL-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (±)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
FEMA Number:
3301
Beilstein/REAXYS Number:
636185
EC Number:
Council of Europe no.:
569
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
17.014
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
assay
99%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
acidic; sulfurous
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
La DL-metionina es un aminoácido que contiene azufre utilizado principalmente como suplemento alimenticio para las aves de corral. Es un precursor clave para la síntesis de carnitina y creatina en el organismo.
Application
  • Influencia de la DL metionina y el metabisulfito sódico en la fotoestabilidad de la vitamina K1: en este estudio se examina cómo la DL metionina y el metabisulfito de sodio influyen en la fotoestabilidad de la vitamina K1, esencial para entender las interacciones y la estabilidad de las formulaciones vitamínicas (Ho y Wong, 1998).
  • Polímeros de aminoácidos para aplicaciones biomédicas. I. Propiedades de permeabilidad de los copolímeros de L-leucina y DL-metionina: en esta investigación se exploran las propiedades de permeabilidad de los copolímeros compuestos por L-leucina y DL-metionina, que tienen implicaciones significativas para aplicaciones biomédicas como los sistemas de administración de medicamentos (Martin, May, y McMahon, 1971).
  • Medición de la ESR de radicales libres con una semivida corta obtenida por adición de OH a la DL-metionina: en este artículo se describen las mediciones de resonancia de espín electrónico (ESR) de radicales libres con semivida corta producidos al agregar grupos hidroxilo a la DL-metionina, ofreciendo una visión de la química radical de los aminoácidos (Bürk y Schoffa, 1969).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Replacement value of betaine for DL-methionine in male broiler chicks.
Schutte JB, et al.
Poultry Science, 76(2), 321-325 (1997)
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the
Shawn Flanagan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 178-185 (2014-10-22)
Prolonged treatment with the oxazolidinone linezolid is associated with myelosuppression, lactic acidosis, and neuropathies, toxicities likely caused by impairment of mitochondrial protein synthesis (MPS). To evaluate the potential of the novel oxazolidinone tedizolid to cause similar side effects, nonclinical and
Camilla Schalin-Jäntti et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(5), 739-747 (2013-04-05)
All patients with primary hyperparathyroidism should undergo localization studies before reoperation, but it is not known which method is most accurate. The purpose of this prospective study was to compare the performance of planar scintigraphy with (123)I/(99m)Tc-sestamibi, (99m)Tc-sestamibi SPECT (SPECT/CT)
Gavin C Preston et al.
The EMBO journal, 34(15), 2008-2024 (2015-07-03)
Myc controls the metabolic reprogramming that supports effector T cell differentiation. The expression of Myc is regulated by the T cell antigen receptor (TCR) and pro-inflammatory cytokines such as interleukin-2 (IL-2). We now show that the TCR is a digital