G7776
Glutaraldehyde solution
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Sinónimos:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
tpo
Grade I
Formulario
liquid
concentración
70% in H2O
técnicas
electron microscopy: suitable (fixative)
color
colorless
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.