F1517
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
(±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard, for drug analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
O.[Ca].CC(C(O)=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.Ca.H2O.2H/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;1H2;;
Clave InChI
JWCQUXFJNIIYQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?