ERMBC717
Maize (low level zon)
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Zearalenone in Maize (low level)
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBC717
ERMBC717
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Deoxynivalenol, Nivalenol (NIV), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Biotoxins / Mycotoxins: Deoxynivalenol, Nivalenol (NIV), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)