Documentos clave
BCR263R
Defatted peanut meal
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR263R
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)