CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Sinónimos:
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
Productos recomendados
agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Quality Level
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
application(s)
petroleum
format
mixture
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)