COD2000
COD Calibration Standard
Sinónimos:
Chemical oxygen demand standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
CofA
current certificate can be downloaded
Nivel de calidad
concentración
2000 mg/L in H2O
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)