BP870
Allopurinol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
allopurinol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clave InChI
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... XDH(7498)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)