BP403
Busulfan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
busulfan
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
114-117 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)