BCR660
Ethanol in water (SNIF)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
pureza isotópica
2H
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please see:
BCR660
BCR660
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)