BCR393
Human apolipoprotein A I (mass concentration)
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please see:
BCR393
BCR393
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)