Merck
A9085
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
impurities
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. BSA belongs to the serum albumins family. It has 17-disulfide bonds.
Application
Bovine Serum Albumin has been used in:
  • the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
  • incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
  • as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. It is used as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for preventing non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter plates. It is a crucial component of the cell culture media and favors embryonic stem cells (hESC) differentiation. BSA shares structural features with human serum albumin. Its high solubility, low cost and purity and interaction with surfactant is exploited in cosmetic and pharmaceutical industry.
Features and Benefits
  • Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
  • Heat shock fractionated
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared using heat shock fractionation.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Prenatal Exposure to Vinclozolin Disrupts Selective Aspects of the Gonadotrophin-Releasing Hormone Neuronal System of the Rabbit
Wadas BC, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 22(6), 518-526 (2010)
C4d Deposits on the Surface of Red Blood Cells in Trauma Patients and Interferes with their Function
Muroya T, et al.
Critical Care Medicine, 42(5), e364-e364 (2014)
Javier Encinar Del Dedo et al.
Developmental cell, 43(5), 588-602 (2017-11-28)
Oxysterol binding protein-related proteins (ORPs) are conserved lipid binding polypeptides, enriched at ER contacts sites. ORPs promote non-vesicular lipid transport and work as lipid sensors in the context of many cellular tasks, but the determinants of their distinct localization and
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)