Merck
A2934
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
essentially globulin free
≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular non-glycosylated protein that encompasses structurally distinct domains (I, II, and III) with two sub-domains, A and B within each domain. Structurally, BSA is an α-helical protein with 17 cysteine residues.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of the minimal liquid medium to culture Porphyromonas gingivalis strains
  • as a standard protein to quantify microsomes homogenate using Bradford method
  • as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of fecal lactoferrin
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine Serum Albumin (BSA) is widely used in drugs and antibody delivery. It also finds applications in nanoparticle preparations and is useful in targeting tumor tissues. BSA is non-immunogenic and non-toxic. It also shows binding with metal ions.
Features and Benefits
  • Low endotoxin
  • Essentially globulin-free
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared using heat shock fractionation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Nancy Machorro-Rojas et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2083-2090 (2019-07-02)
The intestinal epithelium is a monolayer of cells arranged side‑by‑side and connected by tight junction (TJ) proteins expressed at the apical extreme of the paracellular membrane. This layer prevents stress‑induced inflammatory responses, thus helping to maintain gut barrier function and
Botros B Shenoda et al.
Current protocols in pharmacology, 79, 9-9 (2017-12-21)
Pharmacogenomic approaches used to investigate how genes affect drug responses are critical for designing personalized therapies aimed at maximizing efficacy and minimizing adverse effects. Drug efficacy is often dependent on the sequence and expression levels of drug target genes or
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ruth Jinfen Chai et al.
PloS one, 6(12), e28090-e28090 (2011-12-14)
Reasons for the progressive age-related loss of skeletal muscle mass and function, namely sarcopenia, are complex. Few studies describe sarcopenia in mice, although this species is the mammalian model of choice for genetic intervention and development of pharmaceutical interventions for