Merck
A8654
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
dimer mol wt ~132 kDa
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Ensayo
0.9-1.4 mg per vial protein basis (biuret)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
dimer ~132 kDa
monomer ~66 kDa
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
origen
USA origin
concentración
0.9—1.4 mg per vial protein (biuret)
técnicas
protein purification: suitable
pH
5.2
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Marker for non-denaturing PAGE
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Reconstitución
0.9-1.4 mg/mL after reconstitution with 1 mL of water
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guillaume Gerez et al.
Biomolecules, 12(9) (2022-09-24)
SARS-CoV-2 receptor-binding domain (RBD) is a major target for the development of diagnostics, vaccines and therapeutics directed against COVID-19. Important efforts have been dedicated to the rapid and efficient production of recombinant RBD proteins for clinical and diagnostic applications. One
Nishant P Visavadiya et al.
Cell communication and signaling : CCS, 14(1), 32-32 (2016-12-17)
STAT3 is increasingly becoming known for its non-transcriptional regulation of mitochondrial bioenergetic function upon activation of its S727 residue (S727-STAT3). Lengthy mitochondrial dysfunction can lead to cell death. We tested whether an integrin-FAK-STAT3 signaling pathway we recently discovered regulates mitochondrial
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Tânia Veiga et al.
Eukaryotic cell, 11(2), 238-249 (2011-12-14)
The industrial production of penicillin G by Penicillium chrysogenum requires the supplementation of the growth medium with the side chain precursor phenylacetate. The growth of P. chrysogenum with phenylalanine as the sole nitrogen source resulted in the extracellular production of