A8327
Seroalbúmina bovina solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinónimos:
Albúmina solution from bovine serum, Disolución BSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Ensayo
28-32% protein basis (biuret)
Formulario
solution
purificado por
heat shock fractionation
no contiene
stabilizer or preservative
origen
USA origin
concentración
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
técnicas
ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)