Merck
A7455
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinónimos:
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
About This Item
Fórmula lineal:
NH4NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
80.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.31
Ensayo:
≥99.5%
Formulario:
solid
solubilidad:
H2O: 1 M, clear, colorless
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
solid
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.
Aplicación
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Coordination Compounds and Inorganics
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 5, 439-502 (2008)
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
Deborah Wakeham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(15), 5106-5114 (2012-01-31)
The nanostructure of the ethanolammonium nitrate (EtAN)-air surface has been investigated using X-ray reflectometry (XRR), vibrational sum frequency spectroscopy (VSFS) and neutral impact collision ion scattering spectroscopy (NICISS). The XRR data decays more rapidly than expected for a perfectly sharp