A42409
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Sinónimos:
2-Biphenylylamine, 2-Phenylaniline
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
powder or crystals
temp. de autoignición
842 °F
técnicas
titration: suitable
impurezas
<0.1% 4-aminobiphenyl
color
brown
off-white to yellow
bp
299 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.16 g/cm3 at 21 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clave InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... UGT1A4(54657)
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
153 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?