A3299
Seroalbúmina bovina solution
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinónimos:
Albúmina solution from bovine serum, Disolución BSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Ensayo
28-32% (biuret)
Formulario
solution
calidad
high avidity
purificado por
heat shock fractionation
contiene
0.1% sodium azide as preservative
no contiene
stabilizer
origen
USA origin
concentración
28-32% (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)