96499
Isobutyric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.04 (vs air)
presión de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
824 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
10 %
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condiciones de almacenamiento
under inert gas
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)