939021
Sodium carbonate ChemBeads
Sinónimos:
Soda ash ChemBeads, Calcined soda ChemBeads, Carbonic acid disodium salt ChemBeads
About This Item
Productos recomendados
descripción
Inorganic salt
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
, 14-16 wt. % (loading of base)
idoneidad de la reacción
core: sodium
cadena SMILES
O=COO[Na].[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)