Merck
93510
Supelco
(S)-Trolox methyl ether
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Sinónimos:
(S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Beilstein:
5481541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
mp
143-145 °C
cadena SMILES
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
Clave InChI
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
Descripción general
(S)-Trolox methyl ether is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing enantiomers into diastereoisomers.
Aplicación
(S)-Trolox methyl ether may be used as a chiral derivatizing reagent for the following:        
  • analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)       
  • enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Agente derivatizante quiral para alcoholes; algunos metilos sustituídos en los alcoholes primarios que son difíciles de separar por otras vías, pueden también ser separados.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Direct and indirect approaches to enantiomeric separation of benzodiazepines using micro column techniques
Almquist RS, et al.
Journal of Chromatography A, 679(1), 139-146 (1994)
W. Walther et al.
Chimia, 45, 121-121 (1991)
Design and development of chiral reagents for the chromatographic ee determination of chiral alcohols
Walther W and Netscher T
Chirality, 8(5), 397-401 (1996)
W. Walther et al.
J. Microcol. Sep., 4, 45-45 (1992)