Merck
91215
Supelco
Ácido gálico
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Ácido trihidroxibenzoico
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)3C6H2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.12
Beilstein:
2050274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condiciones de almacenamiento
under inert gas (Argon)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
251 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Clave InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Gallic acid has been used as a reference standard in the high performance liquid chromatography coupled triple quadrupole mass spectrometric (HPLC/QqQ MS) analysis of gallic acid in rat medicated plural serum containing Guizhi Fuling Wan, a chinese herbal formula used for the treatment of ovarian cancer.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El ácido gálico es un ácido fenólico hidrosoluble presente en las uvas y en las hojas de muchas plantas. Los ésteres del ácido gálico, como los taninos, los galatos de catequina y los galatos alifáticos son potentes antioxidantes in vitro. Sin embargo, el propio ácido gálico también parece tener actividad antioxidante, antineoplásica y antiangiogénica in vitro.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus humulus
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Guizhi fuling wan, a traditional chinese herbal formula, sensitizes cisplatin-resistant human ovarian cancer cells through inactivation of the PI3K/AKT/mTOR pathway
Han L, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2016)
Acharya Balkrishna et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-04-04)
Divya-Swasari-Vati (DSV) is a calcium-containing herbal medicine formulated for the symptomatic control of respiratory illnesses observed in the current COVID-19 pandemic. DSV is an Ayurvedic medicine used for the treatment of chronic cough and inflammation. The formulation has shown its
Antonio Serrano et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(8) (2019-08-09)
Nowadays, more consumers demand healthier products. A way to offer such products is to functionalize them using health-promoting bioactive compounds. Meat and meat products are high in essential nutrients; however, their excessive consumption implies a high intake of other substances
Parastoo Zarghami Moghaddam et al.
Turkish journal of pharmaceutical sciences, 18(1), 10-16 (2021-02-27)
Cleome coluteoides, which belongs to the Capparidaceae family, and has been used in folk medicine for a long time. Our research aims to measure the antioxidant, antibacterial, and antifungal activities of C. coluteoides. Various solvents, such as ethyl acetate, methanol
Artículos
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide