Merck
89532
Millipore
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
About This Item
Fórmula lineal:
TiOSO4 · (H2SO4)x
Número de CAS:
Peso molecular:
159.93 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.85
Formulario
liquid
calidad
for the detection of H2O2 and ether peroxides
composición
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
densidad
1.32 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution has been used as solvent for preparing Ti(IV) stock solutions to understand the interaction of oxocarbonic anions with highly charged metal ions using Resonance Raman spectroscopy.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Evidences for a localized chromophore in the Ti (IV)/squarate complex: a resonance Raman investigation.
Santos, P. S., et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 56.8, 1553-1562 (2000)