Merck
89189
Supelco
2-Methoxy-4-vinylphenol
analytical standard, contains 100 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH=CH2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
100 ppm BHT as inhibitor
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.582 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(C=C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Clave InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)