Merck
87350
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
purum, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
THQ
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
116149
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
n20/D 1.594
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
Clave InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein