86440
Dimethyl terephthalate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.04 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.15 mmHg ( 93 °C)
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder, crystals or chunks
temp. de autoignición
1058 °F
mp
139-141 °C (lit.)
140-142 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - (External MSDS)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?