8.08177
Dimethyl terephthalate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
520 °C (DIN 51794)
potencia
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.8-11.8 % (v/v)
bp
282 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
temperatura de transición
flash point 154 °C (External MSDS)
densidad
1.35 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
154 °C - (External MSDS)