84850
Sebacoyl chloride
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Sebacyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.468
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Clave InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)