Documentos clave
ERMEF001
Biodiesel
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
biofuels
environmental
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
ERMEF001
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)