73177
1-Flúor-2,4-dinitrobenceno
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2,4-Dinitro-1-fluorobenceno, DNFB, DNPF, FDNB, Reactivo de Sanger
About This Item
Productos recomendados
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
(Solid or Semi-Solid or Chunk(s) or Paste or Liquid)
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
color
light yellow to very dark green-yellow, and Light Green to Very Dark Green
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
densidad
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Clave InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
327.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
164 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?