Merck
71726
Supelco
Dodecilsulfatosódico
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
Quality Level
description
anionic
62
assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
rod
quality
LiChropur
mol wt
288.38 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
water: soluble
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
suitability
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
El dodecilsulfatosódico (SDS) es un detergente adecuado para desnaturalizar las proteínas. Es un grupo alifático de cadena larga que tiene un sulfato cargado negativamente, lo que lo convierte en un detergente de naturaleza anfipática.
Application
El SDS puede utilizarse:
  • en la cartografía de péptidos y el análisis de proteínas mediante electroforesis en gel.
  • en el diseño de formulaciones y su efecto en los parámetros de adsorción y micelización.
  • en la medición de complejos proteína-SDS y disolución de SDS en clorhidrato de guanidina mediante cromatografía en gel.
  • en la separación de subunidades de proteínas disociadas con SDS mediante cromatografía de hidroxiapatita.
Detergente aniónico.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gel chromatography of proteins in denaturing solvents. Comparison between sodium dodecyl sulfate and guanidine hydrochloride as denaturants.
W W Fish et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5166-5168 (1970-10-10)
Micellization behaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media.
Umlong, I. M., and K. Ismail.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 299, 8-14 (2007)
Hydroxylapatite chromatography of protein-sodium dodecyl sulfate complexes. A new method for the separation of polypeptide subunits.
B Moss et al.
The Journal of biological chemistry, 247(16), 5194-5198 (1972-08-25)
D. Shi
Biomedical Devices and Their Applications, 64-64 (2004)
D W Cleveland et al.
The Journal of biological chemistry, 252(3), 1102-1106 (1977-02-10)
A rapid and convenient method for peptide mapping of proteins has been developed. The technique, which is especially suitable for analysis of proteins that have been isolated from gels containg sodium dodecyl sulfate, involves partial enzymatic proteolysis in the presence