Merck
63936
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
purum, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
285.36
Beilstein:
2144156
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
54-56 °C (lit.)
54-58 °C
grupo funcional
amine
sulfonic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
Clave InChI
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Otras notas
Stable precursor of O-mesitylenesulfonylhydroxylamine (MSH) — a powerful aminating reagent; review
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y. Taura et al.
Synthesis, 1-1 (1977)